Merck
CLS3291
Corning® CellBIND® 表面細胞培養フラスコ
CellBIND 150cm2 rectangular canted neck cell culture flask w/ Vent Cap, PS, sterile, 50/cs
別名:
細胞培養フラスコ, 組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
eCl@ss:
32040501
NACRES:
NB.13
物質
canted neck
cap (vented)
high-density polyethylene cap
rectangular bottom flask
rectangular flask
rectangular polystyrene
vent cap
無菌性
sterile; γ-irradiated
特徴
cap
graduations
包装
pack of 5
case of 50
メーカー/製品名
Corning 3291
最大容量
210 mL
表面積
150 cm2
有効容積
30-45 mL
適合性
suitable for (cell culture applications; optimal for adherent cell culturing)
結合型
CellBIND® surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® CellBIND® 細胞培養フラスコ
Corning CellBIND表面はマイクロ波処理によって作製されます。このマイクロ波処理によって表面の親水性が高まり、一貫性の向上、均一な細胞接着、細胞増殖と細胞収量の増加がもたらされます。CellBINDは、培養が困難な条件、例えば血清の少ない培地や無血清培地でも細胞の接着と増殖を改善します。
CellBINDは、高価でしかも安定性に欠ける生物コーティングに対する、より経済的な代替品を提供します。
細胞をCellBIND表面から剥離して回収するのに、酵素液と酵素不含剥離剤の両方が使用されてきました。細胞の付着力が増加するため、こすることはお勧めしません。
  • 光学的に透明なバージンポリスチレンから製造
  • 細胞接着性を高めるためのCellBIND表面処理済み
  • 完全性を全数検査済み
  • ガンマ線照射により滅菌済みおよび発熱性物質不含の試験済み
法的情報
CellBIND is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Corning® U-shaped 150 and 175 cm2 Flasks Demonstrate Same Cell Growth as Traditional Rectangular Design