Merck
CLS3272
Corning® CellSTACK®細胞培養チャンバー
clear polystyrene, sterile, graduations, high-density polyethylene cap, case of 2
別名:
スケールアップ 細胞培養フラスコ, 細胞培養フラスコ, 組織培養フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.13
物質
clear polystyrene
high-density polyethylene cap
無菌性
sterile
特徴
cap vented
graduations
包装
pack of 1
case of 2
メーカー/製品名
Corning 3272
表面積
25440 cm2
有効容積
5000-7600 mL
適合性
suitable for (scale-up cell culture)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Corning® CellSTACK®細胞培養チャンバー
  • 培養のスケールアップに最適
  • 培養チャンバーの細胞収率は107~109の範囲
  • 多くのローラーボトルやスピナーフラスコの有用な代替品。
  • 機械的強度が高く頑丈な構造
  • 出荷前に漏れを全数検査済み
  • 最新の製造方式によって粒子状物質のコンタミネーションを抑え、発熱性物質不含の試験済みおよびガンマ線照射により滅菌済み
  • ねじが切られた閉口部と通気式キャップを持つ、使いやすい広口の開口部
  • 無菌状態での培地や培養物の移動のためのオプションが増えて、大口径26 mmの注入ポートからチャンバー底面への直接アクセスが可能
特徴および利点
  • 25,440 cm2の細胞増殖領域
  • 直径26 mmの注入口2基を搭載。チャンバーの底面を直接操作でき、完全閉鎖系での注入、ピペッティング、チュービングによる無菌状態での充填・回収に柔軟性がもたらされます。
  • 標準的な33 mmのスクリューキャップには、キャップに直接密封された孔径0.2 μmの非湿潤性膜があるため、コンタミネーションの危険を最小限に抑えながら換気できます。
  • オプションとして、USPクラスVI認定C-Flexチューブと一体化して密封する33 mmのスクリューキャップを用意しています。培地や細胞を無菌状態のままで移動させることができます。
  • USPクラスVI認定ポリスチレンが優れた光学的透明度と機械的強度を提供します。
  • ガンマ線照射により滅菌済みおよび発熱性物質不含の試験済み
  • 出荷前に漏れを全数検査済み
法的情報
CellSTACK is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)