物質
polystyrene
silicon tubing (6′′)
無菌性
sterile
包装
bag of 1 ea
case of 1 ea
メーカー/製品名
Corning 3233
表面積
8500 cm2 , cell growth area
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Introducing Corning′s Closed System Cell Cube – a new closed system offering designed to help reduce the risk of adventitious contamination. Our new offering of CellCube 10, 25, 100 modules, circulation loops, and connectors allows for easy adherent cell scale-up that integrate seamlessly with AseptiQuik® and MPC connectors.
アプリケーション
Adherent Cell Scale Up
特徴および利点
- 8,500 cm2 Surface Area
- Corning TCT surface treatment
- Sterility Assurance Level(SAL) of 10-6
- AseptiQuik® G Connector
法的情報
AseptiQuik is a registered trademark of Colder Products Company
CELLCUBE is a registered trademark of Corning, Inc.
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)