物質
borosilicate glass
包装
case of 1
pack of 1
メーカー/製品名
Corning 3081-250LO
適合性
suitable for (general analytical work)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Pyrex大型ノブトップデシケーターは一般分析用に設計されています。ノブが大きく頑丈なため、カバーの取り扱いが簡単です。警告:真空用途に使用してはなりません。加熱したり圧力をかけたりしてはなりません。
これは、PyrexデシケーターCLS3181250に適合するボウルの代替品です。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)