Merck
CLS3081150
Pyrex® スモールノブトップデシケーター
capacity 2.4 L, complete
別名:
equipment replacement accessory
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104510
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
メーカー/製品名
Corning 3081-150
H
252 mm
キャパシティ
2.4 L
チャンバーの深さ
81 mm
フランジ内径
172 mm
プレート直径
140 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
この2.4 L Pyrex デシケーターは一般分析用に設計されています。ノブが頑丈なため、カバーの取り扱いが簡単です。
警告:加熱したり圧力をかけたりしてはなりません。真空用途に使用してはなりません。
法的情報
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)