物質
polypropylene
特徴
graduations 0.2 mL
メーカー/製品名
Corning 3022P-10
H × 外径
145 mm × 14 mm
サイズ
10 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
半透明のポリプロピレン製メスシリンダーで、主要なスケールポイントで目盛を浮き彫りにして製造されています。メスシリンダーの底面は六角形で、「受用(TC)」の目盛です。ISO 6706に基づく公差です。60°Cを超える温度に曝すと、正確度に影響を及ぼすおそれがあります。
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
CLS3022P10-12EA | 4061833878446 |
CLS3022P10-1EA | 4061833882740 |