Merck
CLS1500P2L
Corning® narrow mouth reagent bottle, reusable
capacity 2 L, polypropylene, with GL-63 PP screw cap
別名:
laboratory bottles, plastic bottles, reagent bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
cylindrical bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene
screw top cap
translucent bottle
特徴
cap
包装
pack of 6 ea
メーカー/製品名
Corning 1500P-2L
H × 外径
204 mm × 108 mm
キャパシティ
2 L
フィッティング
45
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These bottles are manufactured from translucent polypropylene. They are supplied with PP screw top caps.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS1500P2L-6EA