Merck
CLS1395OR
Corning® Silicone O-Ring
for use with GL45 Pyrex® Bottles
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
無菌性
non-sterile
包装
pack of 10
詳細
These silicone O-rings are used in place of the pouring rings on PYREX GL 45 bottles to ensure a leak-resistant seal.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
CLS1395OR-10EA4061831696721