Merck
CLS139532SS
Corning® Silicone Septa
for use with GL32 Open Top PBT Screw Cap
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
物質
natural
無菌性
non-sterile
包装
pack of 10
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
The Corning silicone septa fit into open top PBT caps (CLS139532HTSC) with GL32 threads to allow for aseptic reagent delivery or culture sampling using a syringe and needle. They can be autoclaved at 12 deg. C or dry heat sterilized at up to 180 deg. C.
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.