Merck
CLS11460
Corning® Erlenmeyer flasks
capacity 2 L, sterile, flat bottom, 2 port, no vent
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
flat bottom
無菌性
sterile
特徴
cap: no
包装
pack of 4 ea
メーカー/製品名
Corning 11460
内径
1/8 in.
キャパシティ
2 L
ポアサイズ
0.2 μm
フィッティング
male Luer for lock
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)