Merck
CLS11415
Corning® Erlenmeyer flask, with aseptic connector
volume 250 mL, I.D. 1/8 in., sterile
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122104
NACRES:
NB.43
物質
flat bottom flask
polycarbonate
polypropylene cap
詳細
plain
無菌性
sterile
特徴
cap: no
C-Flex tubing
包装
case of 4
メーカー/製品名
Corning 11415
内径
1/8 in.
キャパシティ
250 mL
容量
250 mL
フィッティング
male luer lock
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)