Merck
CLS1015P1L
Corning® 再利用可能なビーカー、持ち手および注ぎ口付き
polypropylene, size 1 L
別名:
Corning container
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
polypropylene
特徴
graduations (10 mL)
メーカー/製品名
Corning 1015P-1L
H × 外径
167 mm × 125 mm
サイズ
1 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
再利用可能なポリプロピレン製ビーカーで半透明、青色の目盛が印刷されています。
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)