Key Documents
CLS1003P50
Corning® 再利用可能な低い形状のビーカー
perfluoroalkoxy copolymer, size 50 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121803
NACRES:
NB.43
物質
perfluoroalkoxy copolymer
特徴
graduations (10 mL)
メーカー/製品名
Corning 1003P-50
H × 外径
59 mm × 39 mm
サイズ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
再利用可能なポリプロピレン製グリフィンビーカーで半透明、青色の目盛が印刷されています。
パーフルオロアルコキシコポリマー製グリフィンビーカーで半透明、目盛スケールを浮き彫りにしています。高温耐性、化学薬品耐性を特長とします。
その他情報
Browse all plastic beakers
法的情報
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.