Merck
CLLS1127
Sigma-Aldrich
DLD1細胞 TP53 -/-
human male colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
NACRES:
NA.81
製品名
DLD1細胞 TP53 -/-,
由来生物
human male colon (Source Disease: Colorectal adenocarcinoma)
品質水準
OMIMアクセッション番号
保管温度
−196°C
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
DLD1細胞TP53-/-は、ヒト成人男性由来の直腸結腸腺癌上皮細胞であり、ZFNがダブルノックアウト修飾されています。
この細胞株はATCC(製品番号CCL-221)に対応します。
アプリケーション
Media Renewalは、週に2~3回交換します。
バイアルを37°Cのウォーターバス中で、バイアルキャップが水中に入らないようにしながら、約2分間穏やかに撹拌することによって、すみやかに融解させます。70%エタノールで洗浄し、培地9 mLを添加して125×gで遠心します(5~7分間)。完全培地に再懸濁し、5% CO2雰囲気下で37°Cでインキュベーションします。
継代培養比:約1.3~1.10
この細胞株の基本培地はRPMI(製品番号R5886)です。完全増殖用培地を作成するには、基本培地に以下の成分を添加します。子ウシ血清(製品番号F4135)を最終濃度(v/v)10%、L-グルタミン(製品番号G7513)を最終濃度 2 mM、ピルビン酸ナトリウム(製品番号S8636)を最終濃度 1 mM。
細胞凍結用培地は、DMSO 1×(製品番号C6164)です。
特徴および利点
染色体17p13.1上のジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)のダブルノックアウト
これらのDLD-1細胞は、約20時間の倍加時間で付着します。
品質
テスト項目:マイコプラズマ、無菌性、凍結後生存能の試験、細胞株同定のための短末端反復(STR)分析、細胞株の種確認のためのPCRアッセイ。
免責事項
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • DLD1 Cells TP53 -/- 1 vial
  • DLD1 Control Cells 1 vial
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
We have applied our revolutionary CompoZr Zinc Finger Nuclease technology to create an unparalleled range of genetically modified mammalian cell lines for use in areas, such as target validation, drug discovery and drug development.