Merck
CLLS1063
Sigma-Aldrich
MCF10A 細胞 AKT2 (-/-)
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32190102
NACRES:
NA.81
製品名
MCF10A 細胞 AKT2 (-/-),
由来生物
human female mammary glands (Source Disease: Fibrocystic Disease)
品質水準
OMIMアクセッション番号
保管温度
−196°C
遺伝子情報
human ... AKT2(208)
詳細
MCF10A細胞AKT2(-/-)はヒト成人女性由来の新生物発生前乳房上皮細胞であり、ZFNにノックアウト変異を有しています。
この細胞株はATCC(製品番号CRL-10317)に対応します。
アプリケーション
Media Renewalは、週に2~3回交換します。
この細胞株の基本培地はダルベッコ改変イーグル培地/ハム栄養混合培地F-12製品番号51448Cです。 完全増殖用培地を作成するには、以下の成分を基本培地に添加します。ウマ血清製品番号H1270を最終濃度(v/v)5%、コレラ毒素製品番号C8052を最終濃度1 ng/mL、ヒトインスリン製品番号I9278を最終濃度10 μg/mL、上皮増殖因子製品番号E9644を最終濃度10 ng/mL、ヒドロコルチゾン製品番号H6909を最終濃度0.5 μg/mL。
バイアルを37°Cのウォーターバス中で、バイアルキャップが水中に入らないようにしながら、約2分間穏やかに撹拌することによって、すみやかに融解させます。70%エタノールで洗浄し、培地9 mLを添加して125×gで遠心します(5~7分間)。完全培地中で再懸濁し、37°Cでインキュベートします。
細胞凍結用培地-DMSO 1×(製品番号C6164)
特徴および利点
これらのMCF10A細胞は、約20時間の倍加時間で付着します。
染色体 19q13.1上のジンクフィンガーヌクレアーゼ(ZFN)ノックアウト
品質
テスト項目:マイコプラズマ、無菌性、凍結後生存能の試験、培養細胞株同定のためのSTR分析、培養細胞株の種確認のためのシトクロムオキシダーゼI(COI)分析。
免責事項
RESEARCH USE ONLY. This product is regulated in France when intended to be used for scientific purposes, including for import and export activities (Article L 1211-1 paragraph 2 of the Public Health Code). The purchaser (i.e. enduser) is required to obtain an import authorization from the France Ministry of Research referred in the Article L1245-5-1 II. of Public Health Code. By ordering this product, you are confirming that you have obtained the proper import authorization.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • MCF10A CONTROL CELLS 1 vial
  • MCF10A CELLS AKT2 (-/-) 1 vial
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
関連コンテンツ
We have applied our revolutionary CompoZr Zinc Finger Nuclease technology to create an unparalleled range of genetically modified mammalian cell lines for use in areas, such as target validation, drug discovery and drug development.