由来生物
human colon
包装
tube of 5 μg 99011801-DNA-5UG
pkg of vial of cells 99011801-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human colon carcinoma
細胞株の説明
The cell line MDST8, also known as T8, has been established from human colorectal tumour explants. It has been applied in gene therapy studies using adenoviral transduction.
アプリケーション
Cancer gene therapy studies, tumour biology assays
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)