由来生物
mouse unknown/unspecified
包装
tube of 5 μg 96121718-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96121718-1VL
成長モード
Suspension
核型
Aneuploid
形態
Lymphoblastoid
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse Erythroleukemia
細胞株の説明
The mouse erythroleukemia cell line F4N(MEL) was established in 1977. They lost the ability for erythroid differentiation by induction with DMSO or other reagents. Eight percent of the total number of cells in culture undergo spontaneous apoptosis.
アプリケーション
Apoptosis and DNA fragmentation studies.
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells / ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)