製品名
NCI-H69/LX4, 96042329
由来生物
human lung
包装
tube of 5 μg 96042329-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96042329-1VL
成長モード
Aggregates in suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian small cell lung carcinoma, drug-resistant
細胞株の説明
NCI-H69/LX4 has been established by exposure of the parent line, H69 (Sigma Catalogue number. 91091802) to doxorubicin, also known as adriamycin. The line hyperexpresses P-glycoprotein and demonstrates a multidrug resistant drug accumulation deficit. It is recommended to culture the cells without drug after resuscitation until the first passage.
アプリケーション
Analysis of acquired drug-resistance, study of small cell lung cancer
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 8,9
TPOX: 10
vWA: 16,17
CSF1PO: 10,12
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 8,9
TPOX: 10
vWA: 16,17
培地
RPMI + 2mM Glutamine + 0.4μg/ml doxorubicine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) by repeated pipetting of aggregates or scraping; 5% CO2; 37°C
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)