由来生物
human lung
包装
tube of 5 μg 96020733-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020733-1VL
成長モード
Aggregates in suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human lung small cell carcinoma
細胞株の説明
The cell line COR-L95 was established from a bronchial biopsy of a 64 year old male. Histology results were consistent with undifferentiated small cell carcinoma.
アプリケーション
Cancer Studies
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells / ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)