COR-L279
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 96020724, human lung (lymph node metastasis), Not specified
別名:
CORL279 Cells, LuCL4 Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
おすすめの製品
由来生物
human lung (lymph node metastasis)
包装
tube of 5 μg 96020724-DNA-5UG
pkg of vial of cells 96020724-1VL
成長モード
Aggregates in suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human lung small cell carcinoma
細胞株の説明
COR-L279 has been isolated from a lymph node of an untreated 63 year-old male. The degenerated and necrotic morphology of the sample obtained was consistent with metastatic small cell carcinoma of the lung.
アプリケーション
Cytotoxicity studies, study of small cell lung cancer
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)