製品名
SSE-5, 95122021
由来生物
fish embryo
成長モード
Adherent
核型
Modal no. 55
形態
Epithelial-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Fish Sockeye Salmon embryo
細胞株の説明
SSE-5 was initiated in 1964 from pooled embryos of Sockeye Salmon (Oncorynchus nerka). The cell line that is also known as Sockeye Salmon embryo-5, is susceptible to infectious pancreatic necrosis virus (IPNV), viral hemorrhagic septicaemia virus (VHSV) and infectious hematopoietic necrosis virus (IHNV). For replication of salmonid viruses SSE-5 cells should be grown at 18°C.
アプリケーション
Isolation of viruses from clinical samples, virus propagation
培地
MEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 15-21°C; split every 10-14 days. Fish cell lines detach easily during transit if the culture is very young. After resuscitation split cells 1:3 and culture for at leas
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)