由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma spleen
包装
tube of 5 μg 95111405-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95111405-1VL
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
NS1
反応性
Anti-L-Selectin, rat
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse NS1 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The hybridoma cell line OX-85 secretes monoclonal IgG1 (kappa) antibodies reactive with rat L-selectin.
免疫原
Rat L-selectin
アプリケーション
Detection of rat L-selectin
培地
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 10% Fetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
Seed at 5x10,000 cells/ml. Subculture when cells reach 5x100,000 cells/ml (usually after 3-4 days); 5% CO2; 37°C
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)