由来生物
human lung
包装
tube of 5 μg 95062832-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95062832-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Polygonal
製品
Calcitonin
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian lung, small cell carcinoma
細胞株の説明
The small cell carcinoma DMS 454 was isolated in 1981 from lung tissue of a male patient at time of autopsy. The cells contain dense-core vesicles and secrete calcitonin.
アプリケーション
Human lung tumour model, hormone secretion
培地
Waymouth′s MB 752/1 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (heat-inactivated).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)