製品名
DMS 92, 95062825
由来生物
human lung (bone marrow metastasis)
包装
tube of 5 μg 95062825-DNA-5UG
pkg of vial of cells 95062825-1VL
成長モード
Aggregates in suspension
核型
Modal no. 44
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian lung small cell carcinoma, metastasis to bone marrow
細胞株の説明
DMS 92 was obtained from a bone marrow aspirate of an untreated 39 year old male at time of diagnosis. The isolated cells were identified as small cell carcinoma of the lung (SCLC). DMS 92 cells secrete adrenocorticotropin (ACTH), bombesin (BN), oxytocin-neurophysin (OT-NP) and 17 β-estradiol. Cells produce tumours in athymic nude mice.
アプリケーション
Human lung tumour model
培地
Waymouth′s MB 752/1 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS) (Heat Inactivated).
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)