製品名
P3X63Ag8U.1, 94120802
由来生物
mouse blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse Myeloma
細胞株の説明
P3x63Ag8U.1 is a derivative of the P3x63Ag8 cell line (Sigma Catalogue number. 85011401) from the mouse myeloma MOPC21, which was derived from a female BALB/c mouse. This variant no longer synthesises gamma-1 chains but still produces kappa light chains which are not secreted.
アプリケーション
This cell line is useful for fusion to spleen cells to produce hybridomas or for hybridisation studies with other myelomas or lymphomas. Can also be used for immunoglobulin production.
培地
DMEM + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures at 5-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)