由来生物
rat liver
包装
tube of 5 μg 94101907-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101907-1VL
成長モード
Adherent
核型
Hyperdiploid, 51 chromosomes
形態
Epithelial
製品
Albumin and hepatocyte markers
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat hepatoma [HGPRT-]
細胞株の説明
C2-Rev 7 is a revertant of the C2 variants, selected by virtue of its capacity to grow in glucose free medium (containing dialysed serum) where survival requires activity of the liver-specific gluconeogenic pathway. Expression of the entire set of liver specific functions is restored. Albumin and hepatocyte markers present.
アプリケーション
Gene expression studies.
培地
Coon′s modified Ham′s F12 (or Kaign′s modified Ham′s F12 + 45mg/L ascorbic acid + 18mg/L Inositol) + 2mM Glutamine + 5% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split semi-confluent cultures (70%) 1:10 i.e. seeding at 9x1000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Saturation density is reached at 15x1,000,000 cells/10cm2 dish.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)