由来生物
rat skin
包装
tube of 5 μg 94101451-DNA-5UG
pkg of vial of cells 94101451-1VL
成長モード
Adherent
核型
Hyperaneuploidy
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat dorsal prostatic adenocarcinoma
細胞株の説明
AT-3.1 is a subclone of the AT-3 cell line being one of a series of related variants originating from a single spontaneous adenocarcinoma in the dorsal lobe of the prostate of an aged male inbred Copenhagen rat. AT-3.1 was derived from an anaplastic tumour with a high rate of metastases and is androgen-independent.
アプリケーション
Carcinogenesis studies, cytogenetic analysis.
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 250nM Dexamethasone (DXMT) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 to 1:20 i.e. seeding at 2-4 x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)