Merck
HEL 12469
94101201, human lung (fetal), Fibroblast
別名:
12469, HEL, HEL-12469, HEL12469, HEL1249
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
human lung (fetal)
成長モード:
Adherent
核型:
Not specified
形態:
Fibroblast
製品:
Not specified
受容体:
Not specified
製品名
HEL 12469, from human lung(fetal), 94101201
由来生物
human lung (fetal)
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
細胞株の由来
Human embryonic lung fibroblast
細胞株の説明
Fibroblasts fuse when infected with human CMV at a high input multiplicity.
DNAプロファイル
特記事項なし
培地
EMEM (EBSS) + 2 mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Fetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4, i.e., seeding at 1-2x10,000 cells/cm2 using 0.05% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has special release conditions: All customers are required to complete a Cell line Release Authorisation form.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)