Merck
HuP-T3
93121055, human pancreas, Epithelial
別名:
HuPT3 Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
製品名
HuP-T3, 93121055
由来生物
human pancreas
成長モード
Adherent
核型
Modal no. 37
形態
Epithelial
製品
Carcinoembryonic antigen (CEA)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human pancreatic adenocarcinoma
細胞株の説明
Derived from an ascites sample taken from a 66 year old Japanese male with a poorly differentiated pancreatic adenocarcinoma.
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1%Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1% Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:10 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)