Merck
HaP-T1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93121054, hamster pancreas, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
hamster pancreas
包装
tube of 5 μg 93121054-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93121054-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 44
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Hamster Syrian adenocarcinoma
細胞株の説明
Derived from an adenocarcinoma of the pancreas of a Syrian Golden hamster (GN strain).
アプリケーション
発がん性の研究
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) +10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:20 i.e. seeding at 5x1,000-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)