Merck
SK LU 1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93120835, human lung, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human lung
包装
tube of 5 μg 93120835-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93120835-1VL
成長モード
Adherent
核型
2n = 46
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian lung adenocarcinoma
細胞株の説明
Derived from a 64 year old Caucasian female with lung adenocarcinoma (grade III). The line is tumourigenic in immunotolerant rats. HLA = Aw24, w32, w41, B27
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 10
D16S539: 8
D5S818: 11
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,10
vWA: 16,17
培地
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)