製品名
IPI-1, 93100621
由来生物
Porcine intestine
成長モード
Adherent
核型
Heteroploid
形態
Fibroblast-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Boar Miniature male ileum, SV40 transformed
細胞株の説明
Fibroblast cell line derived from the ileum of an adult histocompatible miniature male boar. Transformed by SV40 plasmid pSV3-neo.
アプリケーション
Potential feeder cell line for the recovery of epithelial cells isolated from the small intestine.
培地
DMEM + 4mM Glutamine + 0.024IU/ml Insulin + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)