製品名
MEWO, NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 93082609, human skin, Fibroblast, 93082609
由来生物
human skin
包装
tube of 5 μg 93082609-DNA-5UG
pkg of vial of cells 93082609-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Fibroblast
製品
Melanin
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human malignant melanoma
細胞株の説明
Granular fibroblasts. Derived from a human melanoma by Prof. C Grose (1978). The cells support growth of varicella-zoster virus (VZV) isolates at 36°C although viral growth is optimal at 32°C.
アプリケーション
Virus studies
培地
EMEM(EBSS) + 2 mMグルタミン + 1%非必須アミノ酸(NEAA) + 10%ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA (0.5% trypsin in 0.53mM EDTA in modified Puck′s saline A); 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)