Merck
54B3
Reactivity: Non Ig secreting, 93071512
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
Mouse x Bovine Heterohybridoma
ImmunoDon
Jersey calf lymph node
骨髄腫
53B3 (mouse x bovine heteromyeloma)
反応性
Non Ig secreting
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
Not specified
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse x Bovine 53B3 x Jersey calf lymph node
細胞株の説明
This HAT sensitive line can be used as a fusion partner in the production of heterohybridomas.
免疫原
Sheep red blood cells
アプリケーション
Fusion partner
培地
RPMI 1640 + 2mM glutamine + 1mM Sodium Pyruvate (NaP) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS)
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)