Merck
COLO 792
93052616, human skin (brain metastasis), Epithelial
別名:
COLO792 Cells
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
COLO 792, 93052616
由来生物
human skin (brain metastasis)
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human malignant melanoma
細胞株の説明
Derived from a brain metastasis of a 62 year old male with melanoma. The cells bleb during culture.
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 11,12
D16S539: 12
D5S818: 10,12
D7S820: 10,11
THO1: 6,9
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.