Merck
RN 22
93011414, rat nerve, Bipolar, stellate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
rat nerve
成長モード:
Adherent
核型:
n = 43
形態:
Bipolar, stellate
製品:
S-100 protein
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
RN 22, 93011414
由来生物
rat nerve
成長モード
Adherent
核型
n = 43
形態
Bipolar, stellate
製品
S-100 protein
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat Schwann cell, immature
細胞株の説明
Transplantable tumour of cervical nerve-root induced transplacentally by ethylnitrosourea in an inbred BD-IX rat.
アプリケーション
Analysis of Schwann cell development
培地
DMEM or Ham′s F12 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 i.e. seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)