由来生物
human blood
包装
tube of 5 μg 92111706-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92111706-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblast
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian erythroleukaemia
細胞株の説明
Derived from 30 year old male Caucasian. Expresses ß-2 microglobulin and Ia antigen. Used in the study of erythroid cell differentiation and globin gene expression. Analogous to Friend cell leukaemia in mice. K-562 has similar characteristics.
アプリケーション
Erythroid cell differentiation studies, induced globin synthesis
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 7
THO1: 7
TPOX: 11
vWA: 14,17
CSF1PO: 10
D13S317: 9,11
D16S539: 11
D5S818: 11
D7S820: 7
THO1: 7
TPOX: 11
vWA: 14,17
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cell growth can be very slow on resuscitation. Stand the culture flask up overnight using 20% FBS.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)