由来生物
Rat x Rat Hybridoma
包装
tube of 5 μg 92102372-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92102372-1VL
ImmunoDon
DA rat spleen
骨髄腫
Y3
反応性
Anti-LDL receptor, rabbit
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat Y3 x Rat DA spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against the low density lipoprotein receptor of rabbits.
免疫原
Rabbit low density lipoprotein receptor
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. These cells require mouse spleen feeder layers upon resuscitation
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)