由来生物
Rat x Rat Hybridoma
ImmunoDon
LOU rat spleen
骨髄腫
Y3Ag1.2.3
反応性
Anti-Tubulin
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG2a
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Rat Y3Ag1.2.3 x Rat LOU spleen
細胞株の説明
The antibody recognises tubulin from yeast as well as from birds and mammals. It appears to be specific for the α subunit of tubulin.
免疫原
Yeast tubulin
培地
継代と培養方法
3~9×100,000細胞/mL、5% CO2、37℃の状態を維持して培養してください。
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
免責事項
This cell line has special release conditions: Commercial organisations are required to complete the ′Cell Line Release Authorisation for Research Use in Commercial Organisations′ release conditions form.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)