由来生物
Mouse x Rat Hybridoma nerve
包装
tube of 5 μg 92090903-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92090903-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Neuronal
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse neuroblastoma x Rat neurone hybrid
細胞株の説明
Mouse neuroblastoma (N18 tg 2) x rat dorsal root ganglion neurone hybrid cell line produced by PEG mediated cell fusion.
アプリケーション
継代培養:37°C、5% CO2、70~80%コンフルエントの状態で、約1:3~1:6に分割してください(1~3 × 104生細胞/cm2で播種)。吸引または軽く叩くことにより、細胞を分離してください。細胞は軽く接着しているため、トリプシン処理は不要です。
Mouse neuroblastoma (N18 tg 2) and rat dorsal root glanglia produced by PEG-mediated fusion.
Recommended culture medium: DMEM + 2 mM L-Glutamine + 10% FBS
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 by either aspirating or gently tapping the cells loose; 5% CO2; 37°C. Cells are lightly attached therefore use of trypsin is unnecessary.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)