由来生物
human kidney
包装
tube of 5 μg 92052131-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92052131-1VL
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Adenovirus 5 early region (E1) antigens
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human embryo kidney
細胞株の説明
Adapted for growth in suspension by passaging 293 cells in nude mice. The cells express adenovirus 5 early region 1 (E1) antigens and are permissive for adenovirus 5 host range mutants defective in E1 functions.
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 11
D13S317: 12,14
D16S539: 9
D5S818: 9
D7S820: 11,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 11
vWA: 16,19
CSF1PO: 11
D13S317: 12,14
D16S539: 9
D5S818: 9
D7S820: 11,12
THO1: 7,9.3
TPOX: 11
vWA: 16,19
培地
Joklik′s MEM + 2mM Glutamine + 10% Horse Serum.
継代と培養方法
Maintain cultures between 5 x 10,000 to 5 x 100,000 cells/ml in a Techne stirrer; 5% CO2; 37°C. Cell doubling time is 30 hours.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)