由来生物
human lung
包装
tube of 5 μg 92031918-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92031918-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial-like
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian lung adenocarcinoma
細胞株の説明
Derived from the pleural effusion of a Caucasian male. Cells grow partially attached and in suspension.
アプリケーション
COR-L105 cell line has been used to identify chromosomal aberrations by using multicolor fluorescent in situ hybridization (M-FISH) and comparative genomic hybridization (CGH).
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 9,11
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
CSF1PO: 9,11
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11,12
D7S820: 8,11
THO1: 8,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,17
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 3-6x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C. Cells grow in colonies and do not form a confluent monolayer.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)