Merck
COR-L88
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92031917, human lung, Not specified
別名:
COR-L88 Cell Line, Human COR-L88, Plasmid COR-L88
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human lung
包装
tube of 5 μg 92031917-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92031917-1VL
成長モード
Semi-adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
High levels of L-dopa decarboxylase
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian lung small cell carcinoma
細胞株の説明
Derived from the pleural effusion of a 55-year-old Caucasian male.
アプリケーション
Studies on lung cancer
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10
D13S317: 11
D16S539: 11,12
D5S818: 13
D7S820: 9
THO1: 7
TPOX: 8,10
vWA: 14,17
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. Cells attach loosely to surfaces and can be aspirated or shaken off.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)