製品名
K1 Cell Line human, 92030501
由来生物
human thyroid
詳細
Human thyroid carcinoma
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Not specified
製品
Wild-type p53 tumour suppressor gene
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human thyroid carcinoma
細胞株の説明
Derived from a primary papillary thyroid carcinoma. Retains thyroid follicular cell differentiation e.g. thyroglobulin synthesis. Expresses wild-type p53 tumour suppresser gene. It has been reported that K1 cells have their origin in the thyroid papillary carcinoma cell line GLAG-66.
アプリケーション
K1 Cell Line human has also been used to study and correlate the expression levels of c-KIT (a receptor tyrosine kinase) and two markers of thyrocyte differentiation (PAX8 and TTF-1).
Tumourigenicity studies, particularly the role of p53
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11,12
D5S818: 10,11
D7S820: 11
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 17,18
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11,12
D5S818: 10,11
D7S820: 11
THO1: 6,9
TPOX: 8
vWA: 17,18
培地
DMEM:Ham′s F12:MCDB 105 (2:1:1) + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 2x1,000,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)