由来生物
Mouse x Mouse Hybridoma
ImmunoDon
BALB/c mouse spleen
骨髄腫
Sp2/0
反応性
Anti-Glutamic acid decarboxylase
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
アイソタイプ
IgG1
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse Sp2/0 x Mouse BALB/c spleen
細胞株の説明
The antibody is directed against glutamic acid decarboxylase from chickens, mice, rats, rabbits, cats and macaque monkeys.
免疫原
Glutamic acid decarboxylase
培地
DMEM + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 2-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)