LUDLU-1
NOTE: Both the cell line and DNA from the cell line may be available for this product. Please choose -1VL or VIAL for cells, or -DNA-5UG for DNA, 92012463, human lung, Epithelial
別名:
Human LUDLU-1, LUDLU-1 Cell Line, LUDLU-1 DNA
ログイン組織・契約価格を表示する
すべての画像(1)
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
eCl@ss:
32190102
おすすめの製品
由来生物
human lung
包装
tube of 5 μg 92012463-DNA-5UG
pkg of vial of cells 92012463-1VL
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian lung squamous cell carcinoma
細胞株の説明
Derived from a lung squamous cell carcinoma of a 72 year old Caucasian male. The B-lymphoblastoid cell line AGLCL (Sigma Catalogue number. 89120566) was derived from the same patient. Cells grow as large swollen aggregates, which will detach and eventually grow in suspension.
アプリケーション
Control cell line for heterozygosity studies using the AGLCL cell line
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:5 to 1:10 i.e. seeding at 5x1,000-2x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA, 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)