Merck
70Z/3
91092002, mouse blood, Lymphoblastoid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
product name
70Z/3, 91092002
由来生物
mouse blood
成長モード
Suspension
核型
Not specified
形態
Lymphoblastoid
製品
Cytoplasmic Immunoglobulin
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Mouse pre-B lymphocyte
細胞株の説明
Derived from a methyl nitrosourea-induced tumour in a (C57BL/6XDBA/2) F1 mouse. This line is positive for cytoplasmic Ig and negative for surface membrane Ig and TdT.
培地
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 0.05mM 2-Mercaptoethanol (2ME) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Maintain cultures between 2-5x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
HPA Culture Collections由来でSIGMAによって供給される培養物は研究の目的のみに使用できます。商業目的での細胞株の使用に関する質問は、その細胞株のデポジターに照会されます。一部の細胞株には、細胞株の供給の前に受給予定者によって物質移動契約書への記入を完了させるという要求など、さらなる特別な公開条件があります。詳しくはTerms & Conditions of Supplyをご覧ください。
Depositor and originator: Dr P Kincade, Oklahoma Medical Research Foundation