由来生物
human lung
包装
tube of 5 μg 91091802-DNA-5UG
pkg of vial of cells 91091802-1VL
成長モード
Aggregates in suspension
核型
Aneuploid
形態
Not specified
製品
Not specified
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
metastasis
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
細胞株の由来
Human Caucasian lung small cell carcinoma
細胞株の説明
This cell line has been established from the pleural fluid of a 55 year old Caucasian male with small cell carcinoma of the lung prior to treatment. Inoculated into athymic mice, the cells form tumours with a typical histology of the original biopsy specimen. Elevated levels of the biomarkers L-dopa decarboxylase, bombesin-like immunoreactivity, neuron-specific enolase and brain isozyme of creatine kinase were reported. Cells grow as spherical floating aggregates.
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 10,12
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 8,9
TPOX: 10
vWA: 16,17
CSF1PO: 10,12
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 11,13
D7S820: 9
THO1: 8,9
TPOX: 10
vWA: 16,17
培地
RPMI 1640 + 2mM グルタミン + 10% ウシ胎児血清(FBS)
継代と培養方法
Maintain cultures between 6x10,000 to 3x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)