Merck
MS
91070510, African green monkey kidney, Epithelial
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物:
African green monkey kidney
成長モード:
Adherent
核型:
Not specified
形態:
Epithelial
受容体:
Not specified
関連疾患:
cancer
製品名
MS, 91070510, from African green monkey kidney, Convention on the International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)
由来生物
African green monkey kidney
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
受容体
Not specified
関連疾患
cancer
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
細胞株の由来
Monkey African Green kidney
細胞株の説明
Derived from African green monkey. Useful for supporting functional co-cultures of rat hepatocytes. Originally mycoplasma infected.
培地
DMEM (D6546) + 2 mM L-Glutamine (G7513) + 5-10% FBS / FCS (F2442).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6, i.e., seeding at 2-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37 °C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)