Merck
SW 948
91030714
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106514
由来生物
human colon
成長モード
Adherent
核型
Not specified
形態
Epithelial
製品
Carcinoembryonic antigen (CEA)
受容体
Not specified
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
関連疾患
cancer
輸送温度
dry ice
保管温度
−196°C
関連するカテゴリー
細胞株の由来
Human Caucasian colon adenocarcinoma
細胞株の説明
Derived from a grade III adenocarcinoma of the colon of an 81 year old Caucasian female. The cells synthesise relatively large amounts of CEA (2,000ng/1,000,000 cells in 21 days).
アプリケーション
発がん性の研究
DNAプロファイル
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 12
D13S317: 10,11
D16S539: 11,12
D5S818: 11
D7S820: 9,11
THO1: 6,9.3
TPOX: 8,11
vWA: 16,18
培地
L15 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
継代と培養方法
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:6 i.e. seeding at 3-4x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; No CO2; 37°C.
その他情報
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.